Få mere at vide
4,5-Dihydro-1-benzoazepin-2(3H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-1-benzoazepin-2(3H)-one |
| CAS | 4424-80-0 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11-10/h1-2,4,6H,3,5,7H2,(H,11,12) |
| SMIL | O=C1CCCc2ccccc2N1 |
| IUPAC navn | 1,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vægt | 161.0841 |