Få mere at vide
4,5-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716053
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10716053 250 mg 250mg
10179702 1 g 1g
10613265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03598CB
Kemiske identifikatorer
CAS 22791-64-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00047632
InChI nøgle MUSIFRYVOVSNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxan, 6-amino, 4h-benzo d 1,3 dioxin-6-amine, 6-amino-1,3-benzodioxane, 2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amine, 2h,4h-benzo e 1,3-dioxin-6-ylamine, 6-amino-4h-1,3-benzodioxin, 1,3-benzodioxan, 6-amino-,
PubChem CID 140959
SMIL NC1=CC=C2OCOCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dihydro-1, 3-benzodioxine-6-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amin
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%