Få mere at vide
4,5-Difluoro-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764375 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10764375 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Difluoro-2-nitroaniline
CAS 78056-39-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4F2N2O2
Lineær formel F2C6H2(NO2)NH2
MDL nummer MFCD00010876
Mængde 1 g
Synonym 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
InChI nøgle WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4,5-difluoro-2-nitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 174.11
PubChem CID 157151
Formel vægt 174.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.