Få mere at vide
4,5-Difluor-2-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 15492188
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492188 1 g 1g
15412198 250 mg 250mg
15402198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55830.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 78056-39-0 | C6H4F2N2O2 | 174,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78056-39-0
Molekylær formel C6H4F2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.11
MDL nummer MFCD00010876
InChI nøgle WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
PubChem CID 157151
IUPAC navn 4,5-difluor-2-nitroanilin
SMIL NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Smeltepunkt 107 °C til 108 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2723242
Formel vægt 174.11
Procent renhed 98%