Få mere at vide
4,5-difluor-2-hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,5-difluor-2-hydroxybenzonitrilkrystaller er blevet brugt som et praktisk middel til overvågning, billeddannelse og andre formål.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4,5-difluor-2-hydroxybenzonitrilkrystaller er blevet brugt som et praktisk middel til overvågning, billeddannelse og andre formål.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile |
| Smeltepunkt | 161 °C til 163 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Formel vægt | 155.1 |
| Procent renhed | 99% |