Få mere at vide
4,5-Didehydro Brimonidin, TRC
Artikelnummer. 30133752
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133752 250 mg
30133693 1 g
18050350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687180250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151110-15-5
Molekylær formel C11 H8 Br N5
Molekylvægt (g/mol) 290.1187
Synonym 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
IUPAC navn 5-bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amin
SMIL Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Didehydro Brimonidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Formel vægt 288.9963
Procent renhed >95%