Få mere at vide
4,5-Dicyanoimidazol, TRC
Artikelnummer. 30384721
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384721 25 g
30381616 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43775525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dicyanoimidazole
CAS 1122-28-7
Molekylær formel C5H2N4
Mængde 25 g
Synonym 1H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile, Imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile, MOA 7, NSC 113954
InChI formel InChI=1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
SMIL N#Cc1nc[nH]c1C#N
Molekylvægt (g/mol) 118.1
Formel vægt 118.0279