Få mere at vide
4,5-Dicyanoimidazol, 99%
Artikelnummer. 10455682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10455682 5 g Glasflaske 5g
10212342 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10455682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368530050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-28-7
Molekylær formel C5H2N4
Molekylvægt (g/mol) 118.10
MDL nummer MFCD00005194
InChI nøgle XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
IUPAC navn 1H-imidazol-4,5-dicarbonitril
SMIL N#CC1=C(N=CN1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dicyanoimidazole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 174.0°C to 177.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Formel vægt 118.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dicyanoimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.