Få mere at vide
4,5-Dicyanoimidazol, 98+%
Artikelnummer. 11358675
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358675 25 g 25g
11348675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12215.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118,10 g/mol
4,5-Dicyanoimidazol bruges til aktivering af nukleosidphosphoramiditter under fastfase oligonukleotidsyntese og syntese af nukleosidphosphoramiditter, syntese af nye nukleosider. Det bruges ofte som et alternativ til tetrazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-Dicyanoimidazol bruges til aktivering af nukleosid-phosphoramiditter under fastfase-oligonukleotidsyntese og syntese af nukleosid-phosphoramiditter, syntese af nye nukleosider. Det bruges ofte som et alternativ til tetrazol.
Opløselighed Opløseligt i acetonitril: 1,8 g/10 ml, DMSO
, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-28-7
Molekylær formel C5H2N4
Molekylvægt (g/mol) 118.10
MDL nummer MFCD00005194
InChI nøgle XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
IUPAC navn 1H-imidazol-4,5-dicarbonitril
SMIL N#CC1=C(N=CN1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dicyanoimidazole
Smeltepunkt 173 °C til 177 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 118208
Synonym 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetonitril: 1,8g/10 ml, DMSO, Methanol.
Formel vægt 118.1
Procent renhed ≥98%