Få mere at vide
4,5-Dicyano-2-phenylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405008
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405008 2 g 2g
15415008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15405008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58800.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50847-06-8 | Molekylformel: C11H6N4 | Molekylvægt: 194,20 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50847-06-8
Molekylær formel C11H6N4
Molekylvægt (g/mol) 194.20
MDL nummer MFCD05863325
InChI nøgle PGSHQANDAMACEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-4,5-dicyanoimidazole, 2-phenylimidazole-4,5-dicarbonitrile, phenylimidazoledicarbonitrile, 2-phenyl-1h-imidazol-4,5-dikohlenitrile, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,2-phenyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2-phenyl
PubChem CID 820939
IUPAC navn 2-phenyl-lH-imidazol-4,5-dicarbonitril
SMIL N#CC1=C(N=C(N1)C1=CC=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Mængde 2 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%