Få mere at vide
4,5-Dichloroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloroquinoline |
| CAS | 21617-18-5 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Dichloro-quinoline, NSC 149794 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-2-1-3-8-9(6)7(11)4-5-12-8/h1-5H |
| SMIL | Clc1cccc2nccc(Cl)c12 |
| IUPAC navn | 4,5-dichloroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.05 |
| Formel vægt | 196.9799 |