Få mere at vide
4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one, 98 %
Artikelnummer. 11301907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301907 5 g 5g
11311907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07413.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 932-22-9 | C4H2Cl2N2O | 164,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-22-9
Molekylær formel C4H2Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.97
MDL nummer MFCD00051504
InChI nøgle VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
PubChem CID 73247
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Smeltepunkt 200°C to 204°C
Mængde 5 g
Beilstein 120959
IUPAC navn 4,5-dichlor-lH-pyridazin-6-on
Formel vægt 164.98
Procent renhed 98%