Få mere at vide
4,5-dichloroftalsyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30371089
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371089 5 g
30370087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4739635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 942-06-3
Molekylær formel C8H2Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 217.01
Synonym 5,6-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC navn 5,6-diclor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL Clc1cc2C(=O)OC(=O)c2cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Formel vægt 215.9381