Få mere at vide
4,5-dichloroftalsyreanhydrid, 98%
Artikelnummer. 10208223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10208223 5 g Glasflaske 5g
10686824 1 g Glasflaske 1g
10227793 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10208223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387120050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 942-06-3 | C8H2Cl2O3 | 217,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 942-06-3
Molekylær formel C8H2Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 217.00
MDL nummer MFCD00075034
InChI nøgle ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
PubChem CID 70334
IUPAC navn 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dichlorophthalic anhydride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185°C to 187°C
Farve Blå til grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 217.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dichlorophthalic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.