Få mere at vide
4,5-dichlorisothiazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713233
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713233 1 g 1g
10069231 250 mg 250mg
10701997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713233 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12548DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 131947-13-2
Molekylær formel C4HCl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 198.017
MDL nummer MFCD00186468
InChI nøgle ZFEHQZVNKOESSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1244565
IUPAC navn 4,5-dichlor-1,2-thiazol-3-carboxylsyre
SMIL C1(=C(SN=C1C(=O)O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid
Formel vægt 198.03
Procent renhed 97%