Få mere at vide
4,5-Dichloroimidazol, 98%
Artikelnummer. 11372436
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372436 25 g 25g
11362436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06262.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15965-30-7 | C3H2Cl2N2 | 136,96 g/mol
4,5-dichlorimidazol er blevet brugt til syntese af: phosphinitkomplekser, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichlorimidazoliumiodid, forløber, der kræves til fremstilling af sølv-carbenkompleks, der er ladet ind i L-tyrosin polyphosphat nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-dichlorimidazol er blevet brugt til syntese af: phosphinitkomplekser, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichlorimidazoliumiodid, forløber, der kræves til fremstilling af sølv-carbenkompleks, der er ladet ind i L-tyrosin polyphosphat nanopartikler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15965-30-7
Molekylær formel C3H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 136.96
MDL nummer MFCD00005195
InChI nøgle QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa
PubChem CID 140018
IUPAC navn 4,5-dichlor-lH-imidazol
SMIL ClC1=C(Cl)N=CN1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloroimidazole
Smeltepunkt 179 °C til 182 °C
Mængde 25 g
Beilstein 606155
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 136.97
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5-Dichloroimidazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Dichloroimidazole
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.