Få mere at vide
4,5-Dichloroimidazole, 98%
Beskrivelse
4,5-dichlorimidazol er blevet brugt til syntese af: phosphinitkomplekser, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichlorimidazoliumiodid, forløber, der kræves til fremstilling af sølv-carbenkompleks, der er ladet ind i L-tyrosin polyphosphat nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,5-dichlorimidazol er blevet brugt til syntese af: phosphinitkomplekser, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichlorimidazoliumiodid, forløber, der kræves til fremstilling af sølv-carbenkompleks, der er ladet ind i L-tyrosin polyphosphat nanopartikler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloroimidazole |
| Smeltepunkt | 179°C to 182°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 606155 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 136.97 |
| Procent renhed | 98% |