Få mere at vide
4,5-Dichlorocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichlorocatechol |
| CAS | 3428-24-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pyrocatechol, 4,5-dichloro- (7CI,8CI), 4,5-Dichloro-1,2-benzenediol, 4,5-Dichloro-1,2-dihydroxybenzene, 4,5-Dichlorocatechol, 4,5-Dichloropyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H |
| SMIL | Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1O |
| IUPAC navn | 4,5-dichlorobenzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179 |
| Formel vægt | 177.9588 |