Få mere at vide
4,5-Dichloro-phenylenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloro-phenylenediamine |
| CAS | 5348-42-5 |
| Molekylær formel | C6H6Cl2N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4,5-Dichloro-1,2-benzenediamine, 4,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, NSC 1577 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2 |
| SMIL | Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N |
| IUPAC navn | 4,5-dichlorobenzene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vægt | 175.9908 |