Få mere at vide
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, 98%
Artikelnummer. 10796691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10796691 25 g Glasflaske 25g
10713841 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5348-42-5
Molekylær formel C6H6Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 177.03
MDL nummer MFCD00007723
InChI nøgle IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
IUPAC navn 4,5-dichlorbenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162.0°C to 163.0°C
Farve Brun til Brun-Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H2(NH2)2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 177.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver