Få mere at vide
4,5-diclor-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)fenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophencarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30012197
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012197 10 mg
30009045 100 mg
17983105 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43558810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1770812-37-7
Molekylær formel C19 H17 Cl2 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 470.33
Synonym 2-Thiophenecarboxamide, 4,5-dichloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 4,5-Dichloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, (S)-4,5-Dichloro-N-((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide
IUPAC navn 4,5-dicloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)phenyl]oxazolidin-5-yl]methyl]thiophen-2-carboxamid
SMIL Clc1cc(sc1Cl)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloro-N-([(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl)-2-thiophenecarboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
Formel vægt 469.0266
Procent renhed >95%