Få mere at vide
4,5-Dichloro-acenaphthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloro-acenaphthene |
| CAS | 91331-51-0 |
| Molekylær formel | C12H8Cl2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,5-Dichloro-1,2-dihydro-acenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-6-8-5-4-7-2-1-3-9(11(7)8)12(10)14/h1-3,6H,4-5H2 |
| SMIL | Clc1cc2CCc3cccc(c1Cl)c23 |
| IUPAC navn | 4,5-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vægt | 222.0003 |