Få mere at vide
4,5-Dichloro-6-pyridazon, TRC
Artikelnummer. 30370127
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30370127 50 g
1 options
Artikelnummer. 30370127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43582650G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloro-6-pyridazone
CAS 932-22-9
Molekylær formel C4 H2 Cl2 N2 O
Mængde 50 g
Synonym 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone, 4,5-Dichloro-3
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
IUPAC navn 4,5-dichloro-1H-pyridazin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 164.98
Formel vægt 163.9544