Få mere at vide
4,5-Dichloro-6-pyridazone-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloro-6-pyridazone-15N2 |
| CAS | 1189481-89-7 |
| Molekylær formel | C4H2Cl215N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine-15N2, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one-15N2, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone-15N2, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone-15N2, 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine-15N2, 4,5-Dichloro-6-oxo-1H-pyridazine-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)/i7+1,8+1 |
| SMIL | ClC(C=[15N][15NH]1)=C(Cl)C1=O |
| IUPAC navn | 4,5-dichloropyridazin-3(2H)-one-1,2-15N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.96 |
| Formel vægt | 165.95 |