Få mere at vide
4,5-dichlor-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314342
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314342 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10314342 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDR03816DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine
CAS 306935-55-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H7Cl2N3
MDL nummer MFCD00097945
Mængde 1 g
Synonym 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl pyrimidine, 5,6-dichloro-4-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, pyrimidine,4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, 4,5-bis chloranyl-6-methyl-2-pyridin-2-yl-pyrimidine
InChI nøgle VJJVPBQJWNMJFC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(Cl)C(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn 4,5-dichlor-6-methyl-2-pyridin-2-ylpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 240.09
PubChem CID 2736015
Formel vægt 240.09
Procent renhed 97%