Få mere at vide
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586114 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10586114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426670250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
CAS 932-22-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204.0°C to 206.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H2Cl2N2O
MDL nummer MFCD00051504
Mængde 25 g
Synonym 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
InChI nøgle VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
IUPAC navn 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 164.97
PubChem CID 73247
Formel vægt 164.98
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder