Få mere at vide
4,5-dichlor-2-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30369417
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30369417 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30369417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4351702.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloro-2-nitroaniline
CAS 6641-64-1
Molekylær formel C6H4Cl2N2O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
SMIL Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 207.01
Formel vægt 205.965