Få mere at vide
4,5-Dichloro-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433167 5 g 5g
15423167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17908.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6641-64-1 | Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 | Molecular Weight: 207.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6641-64-1
Molekylær formel C6H4Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 207.01
MDL nummer MFCD00007770
InChI nøgle FSGTULQLEVAYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-dichloro-2-nitro, unii-3i0g2adu1l, 2-nitro-4,5-dichloroaniline, 3i0g2adu1l, 4,5-dichloro-2-nitro-aniline, 4,5-dichloro-2-nitrobenzenamine, 4,5-dichlor-2-nitroanilin, pubchem3466, acmc-1b6pu
PubChem CID 81149
IUPAC navn 4,5-dichlor-2-nitroanilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Smeltepunkt 180 °C til 182 °C
Mængde 5 g
Beilstein 643127
Formel vægt 207.02
Procent renhed 98%