Få mere at vide
4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c1-7-4(8)2(5)3(6)9-7/h1H3 |
| Formel vægt | 182.9312 |
| Procent renhed | >95% |