Få mere at vide
4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17921966
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921966 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3820.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
CAS 26542-23-4
Analyt- eller komponentnavne 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H3 Cl2 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3(2H)-Isothiazolone, 4,5-dichloro-2-methyl-, 4-Isothiazolin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl- (8CI), 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloroisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c1-7-4(8)2(5)3(6)9-7/h1H3
SMIL CN1SC(=C(Cl)C1=O)Cl
IUPAC navn 4,5-dichloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 184.04
Mængde 25 mg
Formel vægt 182.9312 g/mol