Få mere at vide
4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine, TRC
Artikelnummer. 30383249
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30383249 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30383249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435270100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine
CAS 688047-08-7
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2NO/c1-10-6-2-4(7)5(8)3-9-6/h2-3H,1H3
SMIL ClC1=CN=C(OC)C=C1Cl
IUPAC navn 4,5-dichloro-2-methoxypyridine
Molekylvægt (g/mol) 178.02
Formel vægt 176.97