Få mere at vide
4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine |
| CAS | 688047-08-7 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2NO |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO/c1-10-6-2-4(7)5(8)3-9-6/h2-3H,1H3 |
| SMIL | ClC1=CN=C(OC)C=C1Cl |
| IUPAC navn | 4,5-dichloro-2-methoxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vægt | 176.97 |