Få mere at vide
(4,5-Dichloro-2-methoxy-3-pyridinyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4,5-Dichloro-2-methoxy-3-pyridinyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone |
| CAS | 688046-43-7 |
| Molekylær formel | C17H17Cl2NO5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO5/c1-8-6-10(22-2)15(23-3)16(24-4)11(8)14(21)12-13(19)9(18)7-20-17(12)25-5/h6-7H,1-5H3 |
| SMIL | ClC1=C(C(C2=C(C)C=C(OC)C(OC)=C2OC)=O)C(OC)=NC=C1Cl |
| IUPAC navn | (4,5-dichloro-2-methoxypyridin-3-yl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.23 |
| Formel vægt | 385.05 |