Få mere at vide
4,5-dichlor-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10374222 1 g 1g
10487602 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07813DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 33098-21-4
Molekylær formel C11H8Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 255.098
MDL nummer MFCD00135290
InChI nøgle OWPCMQKRJFNLHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-4-methylphenyl, 4,5-dichloro-2-p-tolyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2-hydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-p-tolyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3one
PubChem CID 2774757
IUPAC navn 4,5-dichlor-2-(4-methylphenyl)pyridazin-3-on
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 255.1
Procent renhed 97%