Få mere at vide
4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine |
| CAS | 1849-71-4 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2N2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2N2S/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)11-7(10)12-4/h1-2H,(H2,10,11) |
| SMIL | Nc1nc2c(Cl)c(Cl)ccc2s1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.09 |
| Formel vægt | 217.9472 |