missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-Dicaffeoylquinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isochlorogenic acid C |
| CAS | 57378-72-0 |
| Molekylær formel | C25 H24 O12 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxy-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1R,3R,4S,5R)-3,4-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 4,5-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenic acid c |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,3R,4S,5R)-3,4-bis[[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy]-1,5-dihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.45 |
| Formel vægt | 516.1268 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?