Få mere at vide
4,5-dibromothiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11495373
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495373 5 g 5g
11485373 1 g 1g
11405383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13384.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81606-31-7
Molekylær formel C4HBr2ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 340.43
MDL nummer MFCD00041439
InChI nøgle WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
IUPAC navn 4,5-dibromthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 75 °C til 79 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 162960
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 340.45
Procent renhed 97%