Få mere at vide
4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11485373
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485373 1 g 1g
11495373 5 g 5g
11405383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13384.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81606-31-7
Molekylær formel C4HBr2ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 340.43
MDL nummer MFCD00041439
InChI nøgle WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
IUPAC navn 4,5-dibromthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 162960
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 340.45
Procent renhed 97%