Få mere at vide
4,5-Dibromothiophen-2-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11458657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458657 5 g 5g
11468657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19788.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 38071-22-6 | C5H2Br2OS | 269,938 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38071-22-6
Molekylær formel C5H2Br2OS
Molekylvægt (g/mol) 269.938
MDL nummer MFCD00225242
InChI nøgle CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1afpx, 4,5-dibromo-2-thenaldehyde, 4,5-dibromo-2-formylthiophene, 4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
PubChem CID 813164
IUPAC navn 4,5-dibromthiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(SC(=C1Br)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 269.94
Procent renhed 98%