Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4',5'-Dibromofluorescein |
| Smeltepunkt | 270,0 °C til 273,0 °C |
| Tab ved tørring | 5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 19,V,6,462 |
| Merck Index | 15,3027 |
| Opløselighedsinformation | (1% i hot 0,5 N NH4OH) Klar gul til orange |
| Formel vægt | 490.11 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4',5'-Dibromofluorescein
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .