Få mere at vide
4',5'-dibromfluorescein, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10174120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10174120 5 g 5g
15442132 25 g 25g
15452132 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202430050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 596-03-2
Molekylær formel C20H10Br2O5
Molekylvægt (g/mol) 490.11
InChI nøgle ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC navn 4',5'-dibrom-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',5'-Dibromofluorescein
Smeltepunkt 270.0°C to 273.0°C
Tab ved tørring 5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 19,V,6,462
Merck Index 15,3027
Opløselighedsinformation (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange
Formel vægt 490.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',5'-Dibromofluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.