Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4',5'-dibromfluorescein, ca. 95% farvestofindhold
Artikelnummer. 11355159
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355159 250 g 250g
11345159 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355159 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18226.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 596-03-2 | C20H10Br2O5 | 490,103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-03-2
Molekylær formel C20H10Br2O5
Molekylvægt (g/mol) 490.103
MDL nummer MFCD00005042
InChI nøgle ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC navn 4',5'-dibrom-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',5'-Dibromofluorescein
Navn note ≈95% farveindhold
Smeltepunkt 270 °C til 273 °C
Mængde 250 g
Beilstein 57189
Merck Index 14,3022
Formel vægt 490.12
Procent renhed 95%