Få mere at vide
4,5-Dibromo-o-xylen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dibromo-o-xylene |
| Smeltepunkt | 85 °C til 87 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2206183 |
| Formel vægt | 263.97 |
| Procent renhed | 97% |