Få mere at vide
4,5-Dibromo-o-xylene, 97%
Artikelnummer. 11445387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445387 1 g 1g
11459737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22727.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24932-48-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24932-48-7
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
MDL nummer MFCD00082743
InChI nøgle BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl, acmc-209gfu, benzene,1,2-dibromo-4,5-dimethyl, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethyl-benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethylbenzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 34347
IUPAC navn 1,2-dibrom-4,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromo-o-xylene
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 1 g
Beilstein 2206183
Formel vægt 263.97
Procent renhed 97%