Få mere at vide
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon, 98%
Artikelnummer. 11498586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498586 25 g 25g
11488586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15994.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 5788-58-9 | C4H2Br2N2O | 253,881 g/mol
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinon anvendes som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det er meget udbredt i kemisk forskning og i finkemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinon anvendes som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det er meget udbredt i kemisk forskning og i finkemikalier.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5788-58-9
Molekylær formel C4H2Br2N2O
Molekylvægt (g/mol) 253.881
MDL nummer MFCD00023641
InChI nøgle AGLQURQNVJVJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromopyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromopyridazin-3-one, 4,5-dibromopyridazine-3 2h-one, 4,5-dibromopyridazin-3-ol, 4,5-dibromo-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo, 4,5-dibromo-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 236181
IUPAC navn 4,5-dibrom-lH-pyridazin-6-on
SMIL C1=NNC(=O)C(=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 121469
Formel vægt 253.89
Procent renhed 98%