Få mere at vide
4,5-dibrom-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714763
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714763 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10110962 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714763 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07379EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14305-08-9
Molekylær formel C10H6Br2N2O
Molekylvægt (g/mol) 329.979
MDL nummer MFCD00052907
InChI nøgle NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 203396
IUPAC navn 4,5-dibrom-2-phenylpyridazin-3-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 329.98
Procent renhed 97%