Få mere at vide
4,5-dibrom-2-furoinsyre, 97 %
Artikelnummer. p-7046644
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308306 1 g 1g
11318306 5 g 5g
11328306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15517.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2434-03-9 | C5H2Br2O3 | 269,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2434-03-9
Molekylær formel C5H2Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 269.88
MDL nummer MFCD00092311
InChI nøgle BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-2-furoic acid, 2,3-dibromofuran-5-carboxylic acid, 4,5-dibromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylicacid, 4,5-dibromo, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dibromo, zlchem 604, acmc-209xd1, ksc201e3j, 4,5-dibromo-2-furoicacid
PubChem CID 4194832
IUPAC navn 4,5-dibromofuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(OC(=C1Br)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dibromo-2-furoic acid
Smeltepunkt 169 °C til 172 °C
Mængde 1 g
Beilstein 129312
Formel vægt 269.88
Procent renhed 97%