Få mere at vide
4,5-Dibromo-1,2,6,7-tertahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dibromo-1,2,6,7-tertahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one |
| CAS | 196597-77-0 |
| Molekylær formel | C11 H8 Br2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8Br2O2/c12-9-5-1-2-7(14)8(5)6-3-4-15-11(6)10(9)13/h1-4H2 |
| SMIL | Brc1c(Br)c2OCCc2c3C(=O)CCc13 |
| IUPAC navn | 4,5-dibromo-1,2,6,7-tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.99 |
| Formel vægt | 329.8891 |