Få mere at vide
4,5-diaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4, 5-Diaminopyrimidine |
| CAS | 13754-19-3 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 200 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 229 °C (32,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- 4,5-Diaminopyrimidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .