missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1797132-20-7 |
| Molekylær formel | C5H8N4 • HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,5-Diamino-6-methyl-pyrimidine Hydrochloride, NSC 122008 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4.ClH/c1-3-4(6)5(7)9-2-8-3;/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,9);1H |
| SMIL | CC1=C(C(=NC=N1)N)N.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.143646 |
| Formel vægt | 160.0516 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?